주요 문서
PL800GN-10
Plas-Labs neoprene glove box gloves
for 1 piece glove set, size 10 (for 8 in. ports)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
material
neoprene
크기
10 (for 8 in. ports)
특징
reusable
포장
pack of 1 pair
제조업체/상표
Plas-Labs 800GN-10
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Plas-Labs black neoprene rubber gloves for chemical resistance
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)