주요 문서
Q1336
Sigma-Aldrich
2,4-Quinolinediol
97%
동의어(들):
2,4-Dihydroxyquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
Beilstein:
124854
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-5-9(12)10-7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H2,10,11,12)
InChI key
HDHQZCHIXUUSMK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)