분석
>90%
형태
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: homobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(OC1=C(C(F)=C(C(F)=C1F)F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=C(C(F)=C2F)F)F)=O
특징 및 장점
Bis-dPEG®9-PFP ester is a homobifunctional dPEG® crosslinker which allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (35.8 Å) provide precise distance control between conjugated moieties. 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl (PFP) ester is more reactive to amines than NHS ester and are more stable than NHS esters to hydrolysis.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.