주요 문서
QBD11152
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®11-bromoacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H81BrF6N6O23
Molecular Weight:
1280.06
UNSPSC 코드:
12352111
NACRES:
NA.22
분석
>90%
형태
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
특징 및 장점
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®₁₁-bromoacetamide contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling and a thiol reactive bromoacetamide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)