분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
폴리머 구조
shape: linear
functionality: homofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
특징 및 장점
Tetra(-dPEG®₁₁-DBCO)PE has four DBCO groups which can each react with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.