Key Documents
R367257
TRIPHENYL({10-[(TRIPHENYLPHOSPHONIO)METHYL]-9-ANTHRYL}METHYL)PHOSPHONIUM DICHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C52H42Cl2P2
CAS Number:
Molecular Weight:
799.768
MDL number:
기타 정보