문서
R371971
1-BZL-3-(1-(3-(1-(3-BENZYL-UREIDO)-1-METHYL-ETHYL)-PHENYL)-1-METHYL-ETHYL)-UREA
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H34N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
458.609
MDL number:
기타 정보