Key Documents
R416436
DODECYL-DIMETHYL-(2-PHENOXY-ETHYL)-AMMONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H40BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
414.474
MDL number:
기타 정보