Key Documents
R429686
N-[(1E,3E,5E)-5-(3-METHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-OXAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1,3-PENTADIENYL]-N-(4-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H18N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
342.42
MDL number:
기타 정보