문서
R435031
BENZYL-(1-HEXYLOXYCARBONYL-UNDECYL)-DIMETHYL-AMMONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H48ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
454.142
MDL number:
기타 정보