Key Documents
R583804
8-(2-PYRIMIDINYL)-8-AZA-5-AZONIASPIRO(4.5)DECANE BROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H19BrN4
CAS Number:
Molecular Weight:
299.216
MDL number:
기타 정보