Key Documents
R701467
ACETIC ACID 3,4-DIACETOXY-5-(6-HO-PURIN-9-YL)-TETRAHYDRO-FURAN-2-YLMETHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H18N4O8
CAS Number:
Molecular Weight:
394.344
MDL number:
기타 정보