분석
92.5-100.0%
반응 적합성
core: tin
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
density
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Na: ≤0.5%
SMILES string
CCCCC(CC)C(=O)O[SnH2]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Sn/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
InChI key
KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
278.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
137 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.