Key Documents
S676586
5-HYDROXY-2,3-NORBORNANEDICARBOXYLIC ACID GAMMA-LACTONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
182.178
MDL number:
기타 정보