Key Documents
S783064
4-NITROPHENYL PHOSPHATE, BIS(TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE)SALT
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H28N3O12P
CAS Number:
Molecular Weight:
461.366
MDL number:
기타 정보