주요 문서
SLW1000/10D
Pyrex® Griffin beakers, low form, with printed trace code
250 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1000/10D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
white graduation
특징
low form
with printed trace code
제조업체/상표
1000/10D
SciLabware
높이 × 직경
95 mm × 70 mm
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • White graduations and marking spot
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)