Key Documents
SLW1060/14D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 100 mm
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1060/14D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121801
NACRES:
NB.43
포장
pkg of 10
제조업체/상표
1060/04D
SciLabware
공칭 직경
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Watch glasses
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)