주요 문서
SLW1138/10
Pyrex® Fernbach culture flask, baffled
delong neck, flask working volume (2800 mL)
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1138/10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
material
Delong borosilicate glass flask
Pyrex flask
무균
non-sterile
특징
without cap
baffled, 3 indents
delong neck
포장
case of 2 ea
제조업체/상표
SciLabware 1138/10
높이
230 mm
본체 O.D.
210 mm
플라스크 작업 용적
(2800 mL)
경부 O.D.
38 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • For use in preparation of cultures
  • Large surface area to volume ratio
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibit 3 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Delong neck, with 38mm neck O.D. for use with 4540/38P and 4550/38M closures
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)