Key Documents
SLW1170/02M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 100 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1170/02M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
flat bottom flask
조인트
joint ST/NS neck24 mm I.D. 
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1170/02M
높이
105 mm
본체 지경
64 mm
용량
100 mL
경부 I.D.
24 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.