material
Pyrex flask
round bottom
single-neck
특징
plain neck
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
1200/16M
SciLabware
높이
350 mm
벌브 직경
115 mm
용량
800 mL
800 mL
경부 I.D. × O.D.
30 mm × 34 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Suitable for the determination of nitrogen etc.
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Withstands high temperatures
- Resistant to chemical corrosion
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.