material
Pyrex flask
round bottom
single-neck
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
1290/04M
SciLabware
높이
214 mm
벌브 직경
69 mm
용량
125 mL
125 mL
경부 I.D.
17 mm
사이드암 길이 × O.D.
100 mm × 7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ASTM E133 and E1405
- For the distillation of petroleum products
- 1290/04M complies with the requirements for ASTM test methods D86, D233, D447, D801, D802 and IP 123
- 1290/06M complies with the requirements for ASTM test method D447
- Side arm inclined at 75 deg. to the vertical axis
- For use with thermometers calibrated for 76mm immersion
- Length of side-arm is 100mm
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.