주요 문서
SLW1470/04D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
150 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1470/04D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1470/04D
직경 × 높이
80 mm × 45 mm
용량
150 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies to DIN 12337
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
특징 및 장점
• Complies to DIN 12337• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Suitable for use up to 400°C• Chemically and thermally resistant
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)