material
borosilicate glass
flat bottom
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1471/00M
직경 × 높이
52 mm × 30 mm
용량
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies to DIN 12338
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Suitable for use up to 400°C
- Chemically and thermally resistant
특징 및 장점
• Complies to DIN 12338• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Flat bottom• With spout• Suitable for use up to 400°C• Chemically and thermally resistant
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.