주요 문서
SLW1480/02D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 60 mm × 20 mm
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1480/02D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
특징
lid
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1480/02D
베이스 O.D.
54 mm
직경 × 높이
60 mm × 20 mm
접시 용량
~50 mL
상부 I.D.
55 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Will withstand repeated autoclaving
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)