material
borosilicate glass
무균
non-sterile
특징
lid
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1480/12D
베이스 O.D.
143 mm
직경 × 높이
150 mm × 30 mm
접시 용량
~500 mL
상부 I.D.
145 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
- Will withstand repeated autoclaving
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객