주요 문서
SLW1531/08D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
500 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1531/08D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.17
제조업체/상표
1531/08D
SciLabware
본체 지경
89 mm
보틀 높이
163 mm
용량
500 mL
500 mL
경부 I.D.
23 mm
사이드암 크기
9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)