주요 문서
SLW1541/12D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
2000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1541/12D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
조인트
joint side arm29/32
제조업체/상표
1541/12D
SciLabware
본체 지경
138 mm
보틀 높이
248 mm
용량
2000 mL
2000 mL
경부 I.D.
28 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)