주요 문서
SLW2145/10M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 105 mm
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 2145/10M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
필터 직경:
150—185 mm
스템 길이:
150 mm
스템 O.D.:
8 mm
상부 O.D.:
105 mm
material:
borosilicate glass
제조업체/상표:
2145/10M
SciLabware
material
borosilicate glass
설명
fits filter diam. 150 - 185 mm
특징
long stem
제조업체/상표
2145/10M
SciLabware
필터 직경
150—185 mm
스템 길이
150 mm
스템 O.D.
8 mm
상부 O.D.
105 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
특징 및 장점
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Suitable for liquid-solid filtration using a filter paper• Funnel stem length approximately 150mm
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)