주요 문서
SLW4503/60
Pyrex® Culture tube caps with insert
thread size 60 mm
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 4503/60
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
나사산 크기
60 mm
제조업체/상표
4503/60
SciLabware
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
• PBT cap with PTFE faced cap liner• Withstands hot air sterilisation up to 180 °C• Autoclavable• Cap liner is ethylene propylene with PTFE face for chemical resistance.
기타 정보
Cap and insert only.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)