material
Pyrex flask
flat bottom
조인트
joint neckNARROW-NECK
무균
non-sterile
특징
graduated
without cap
heavy duty
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
SciLabware 4980-250
높이
132 mm
본체 O.D.
82 mm
용량
250 mL
250 mL
경부 I.D.
27 mm
마개 크기
27
피팅
narrow neck
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Mechanically stronger than standard flasks
- Designed for longer life and increased user safety
- Reinforced rims to reduce chipping and breakage
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.