주요 문서
SLW5809/3
Pyrex® Filter holder for 47 mm membranes
base only
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 5809/3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.43
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
5809/3
SciLabware
일반 설명
Comprising of a 300 ml capacity funnel, support base and metal clamp, this popular size filter holder is designed to be used with 47 mm membrane filters. The three components of this product must be ordered separately.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)