Key Documents
SYNA288250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 29/42
동의어(들):
Synthware A288250, splash-guard adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
bottom joint: ST/NS29/42
joint: ST/NS top29/42
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A288250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.