주요 문서
SYNA451922
Synthware inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Synthware A451922, thermometer inlet adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A451922
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)