주요 문서
SYNC414250
Synthware Chromatography reservoir with Rodaviss joint
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware C414250, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
colorless
glass
조인트
joint: ST/NS24/40
무균
non-sterile
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C414250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reservoir has a top 24/40 or 45/50 Rodaviss outer joint for use with flow controller, and the listed size lower inner joint. Supplied complete with open top cap, Viton® O-ring and loosening ring.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)