주요 문서
SYNF110350
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 350 mL, tall form with metal housing
동의어(들):
Synthware F110350
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
aluminum flask
조인트
Joints neck (70)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F110350
내경 × 깊이
7 cm × 12.5 cm
플라스크 용량
350 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)