material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F302425
용량
25 mL
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.