Key Documents
SYNS181530
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 4 mm, Plug Size: 15.2/30
동의어(들):
Synthware S181530
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware S181530
보어 크기
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.