주요 문서
T17000
Sigma-Aldrich
Tetrahydroxy-1,4-quinone hydrate
99%
동의어(들):
Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4O6 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
172.09 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].OC1=C(O)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H4O6.H2O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h7-8,11-12H;1H2
InChI key
CJFTUKFVMMYYHH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Effector of xanthine oxidase
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)