Key Documents
T208906
6,7-DITERT-BUTYL-3-OXABICYCLO[3.2.0]HEPT-6-ENE-2,4-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H20O3
CAS Number:
Molecular Weight:
236.314
MDL number:
기타 정보