문서
T223212
(3AS,7AS)-7-METHOXY-3A-METHYL-2,3,3A,7A-TETRAHYDRO-1H-INDENE-1,5(4H)-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
194.232
MDL number:
기타 정보