주요 문서
T28509
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzenethiol
95%
동의어(들):
o-Thiocresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4SH
CAS Number:
Molecular Weight:
124.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
145.4 °F
Flash Point (°C)
63 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)