주요 문서
T56200
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloropyrimidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4HCl3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.42
Beilstein:
118284
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.57 (lit.)
bp
210-215 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
density
1.595 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4HCl3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
InChI key
DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)