주요 문서
THS04113
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
Ni/SiO2-Al2O3
동의어(들):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
60104500
NACRES:
NB.51
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
ThalesNano THS 04113
직경
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
법적 정보
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)