생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
규정 준수
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 150.161
FDA 21 CFR 173.310
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
odorless
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
InChI key
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- Cationized casein-based polyelectrolyte complex for fragrance-controlled release applications.
- Aroma encapsulation or microcapsules for cosmetic applications.
기타 정보
면책조항
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
조직 공학은 손상된 조직을 치료하거나 대체하기 위해 인체의 미세 환경을 시뮬레이션함으로써 지지체, 생세포, 생물학적 활성 분자로부터 조직을 배양합니다.