주요 문서
W204600
Sigma-Aldrich
Almond oil, bitter
natural, FG, ≥97%
동의어(들):
Almond essential oil, Bitter almond oil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2046
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
분석
≥97%
양식
liquid
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
tree nuts
향수 알레르기항원
benzaldehyde
감각 수용성의
almond; bitter
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
142.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
61.1 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3