문서
W210102
Sigma-Aldrich
Anisyl formate
≥90%, FCC, FG
동의어(들):
4-Methoxybenzyl formate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCO2CH2C6H4OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
166.17
FEMA Number:
2101
EC Number:
유럽평의회 번호:
354
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.087
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥90%
구성
contains IFRA restricted Anisyl Formate
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
anise alcohol
감각 수용성의
floral; sweet
SMILES string
[H]C(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-12-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI key
XPDORSROGAZEGY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup