주요 문서
W221201
Sigma-Aldrich
Isobutyl propionate
≥98%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.18
FEMA Number:
2212
EC Number:
유럽평의회 번호:
406
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.125
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
banana; floral; sweet
Grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
생물학적 소스:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
66 °C/60 mmHg (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
banana; floral; sweet
SMILES string
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 51-51 (1999)