추천 제품
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
90 mmHg ( 20 °C)
분석
95%
autoignition temp.
390 °F
expl. lim.
12.5 %
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cocoa; green; musty; pungent
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup