Key Documents
W222455
Sigma-Aldrich
Caffeine
anhydrous, natural, 99%, FCC, FG
동의어(들):
1,3,7-Trimethylxanthine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.19
FEMA Number:
2224
Beilstein:
17705
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352210
플래비스(Flavis) 번호:
16.016
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Kosher
anhydrous
natural
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
분석
99%
mp
234-236.5 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
odorless
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1