W225299
β-Caryophyllene
natural, ≥80%, FG
동의어(들):
(−)-trans-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
botanical
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥80%
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
bp
129-130 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
β-caryophyllene (ox.)
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
woody; spicy
SMILES string
C\C1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
InChI key
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1